Salicilamida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxybenzamide
S0006-25G S0006-500G
TCIAS0006-25GEA 16 EUR
TCIAS0006-25G TCIAS0006-500G
Salicilamida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Salicilamida
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Pto. Ebullición: 182°C
Pto. de fusión: 137
Número MDL: MFCD00007978
Núm. CAS: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Índice Merck: 14,08328
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb07fa940ae13af6e6a1ae00f7be3b3128650f11&vid=fb07fa940ae13af6e6a1ae00f7be3b3128650f11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency