Ftalato de dialilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phthalic acid diallyl ester
P0290-25ML P0290-500ML
TCIAP0290-25MLEA 17 EUR
TCIAP0290-25ML TCIAP0290-500ML
Ftalato de dialilo ≥98.0% (por GC)
Ftalato de dialilo
Formula: C₁₄H₁₄O₄
MW: 246,26 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 163°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008646
Núm. CAS: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3efd66b55dece19785e821a6f0fd0089d3ac1137&vid=3efd66b55dece19785e821a6f0fd0089d3ac1137&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %