Butirato de butilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Butyric acid butyl ester
B0757-25ML
B0757-500ML
TCIAB0757-25MLEA
16
EUR
TCIAB0757-25ML
TCIAB0757-500ML
Butirato de butilo ≥99.0% (por GC)
Butirato de butilo
Formula:
C₈H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 164°C Pto. de fusión: –91,5 °C Densidad: 0,872 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 56°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009450 Núm. CAS: 109-21-7 EINECS: 203-656-8 UN: 3272 ADR: 3,III Índice Merck: 14,01556 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |