Fenilacetato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0122-25ML P0122-500ML
TCIAP0122-25MLEA 16 EUR
TCIAP0122-25ML TCIAP0122-500ML
Fenilacetato de etilo ≥99.0% (por GC)
Fenilacetato de etilo
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Pto. Ebullición: 226°C
Pto. de fusión: -29
Pto. de inflamación: 107°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009178
Núm. CAS: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Índice Merck: 14,03840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a62e1c2fc6ea24f42e6d2d2f28e36bb49059bbc&vid=9a62e1c2fc6ea24f42e6d2d2f28e36bb49059bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %