Oleato de etilo ≥70% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Etilo oleato
O0054-25ML O0054-500ML
TCIAO0054-25MLEA 20 EUR
TCIAO0054-25ML TCIAO0054-500ML
Oleato de etilo ≥70% (por GC)
Oleato de etilo
Formula: C₂₀H₃₈O₂
MW: 310.52 g/mol
Pto. Ebullición: 209°C
Pto. de fusión: -32
Pto. de inflamación: 181°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009579
Núm. CAS: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Índice Merck: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3719a336b93ed28720acf80973f3d2f4c954fdd7&vid=3719a336b93ed28720acf80973f3d2f4c954fdd7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %