2-Butinoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-butynoate
T1052-1ML
T1052-5ML
TCIAT1052-1MLEA
19
EUR
TCIAT1052-1ML
TCIAT1052-5ML
2-Butinoato de etilo ≥98.0% (por GC)
2-Butinoato de etilo
Formula:
C₆H₈O₂ MW: 112,13 g/mol Pto. Ebullición: 163°C Pto. de inflamación: 62°C |
Número MDL:
MFCD00015182 Núm. CAS: 4341-76-8 EINECS: 224-395-6 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...