Carbonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0041-25G C0041-500G
TCIAC0041-25GEA 16 EUR
TCIAC0041-25G TCIAC0041-500G
Carbonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Carbonato de dietilo
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 0,9751 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009107
Núm. CAS: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&vid=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %