Etilo salicilato ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxibenzoato de etilo
S0011-25ML S0011-500ML
TCIAS0011-25MLEA 16 EUR
TCIAS0011-25ML TCIAS0011-500ML
Etilo salicilato ≥99.0% (por GC)
Etilo salicilato
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 231°C
Pto. de fusión: 1 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 120°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002215
Núm. CAS: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Índice Merck: 14,03850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a7a132d25f8e030c5ff85b9ca0c111d44dd0574&vid=1a7a132d25f8e030c5ff85b9ca0c111d44dd0574&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %