Bis(2-etilhexilo) sebacato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
S0025-25ML S0025-500ML
TCIAS0025-25MLEA 19 EUR
TCIAS0025-25ML TCIAS0025-500ML
Bis(2-etilhexilo) sebacato ≥98.0% (por GC)
Bis(2-etilhexilo) sebacato
Formula: C₂₆H₅₀O₄
MW: 426.68 g/mol
Pto. Ebullición: 377°C
Pto. de fusión: -55
Pto. de inflamación: 222°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009497
Núm. CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Índice Merck: 14,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&vid=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %