Bis(2-etilhexilo) ftlalato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Di-iso-octyl phthalate, Dioctyl phthalate, Di-(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, Di(2-ethylhexyl) phthalate, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl) ester
P0297-25G P0297-500G
TCIAP0297-25GEA 17 EUR
TCIAP0297-25G TCIAP0297-500G
Bis(2-etilhexilo) ftlalato ≥98.0% (por GC)
Bis(2-etilhexilo) ftlalato
Formula: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390.56 g/mol
Pto. Ebullición: 361°C
Pto. de fusión: -50
Pto. de inflamación: 218°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009493
Núm. CAS: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,02864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&vid=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %