Maleato de dibutilo ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Maleic acid dibutyl ester

M0009-25G M0009-500G
TCIAM0009-25GEA 16 EUR
TCIAM0009-25G TCIAM0009-500G
Maleato de dibutilo ≥95.0% (por GC)
Maleato de dibutilo
Formula: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de fusión: -85°C
Densidad: 0,9938 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 140°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009447
Núm. CAS: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&vid=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR