Ftalato de bencilo y butilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: BBP
P0288-25G P0288-500G
TCIAP0288-25GEA 17 EUR
TCIAP0288-25G TCIAP0288-500G
Ftalato de bencilo y butilo ≥97.0% (por GC)
Ftalato de bencilo y butilo
Formula: C₁₉H₂₀O₄
MW: 312.37 g/mol
Pto. Ebullición: 250°C
Pto. de fusión: -35
Pto. de inflamación: 213°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009440
Núm. CAS: 85-68-7
EINECS: 201-622-7
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60c98e024878c703cdb20d04bfcc857798390185&vid=60c98e024878c703cdb20d04bfcc857798390185&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %