Tributilo citrato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Citrato de tributilo
C0366-25ML C0366-500ML
TCIAC0366-25MLEA 16 EUR
TCIAC0366-25ML TCIAC0366-500ML
Tributilo citrato ≥98.0% (por GC)
Tributilo citrato
Formula: C₁₈H₃₂O₇
Pto. Ebullición: 233°C
Pto. de fusión: –20°C
Densidad: 0,9997 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 206°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027217
Núm. CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Índice Merck: 14,01564
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15111831ee0419793fd1fca8125c4135f104b948&vid=15111831ee0419793fd1fca8125c4135f104b948&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %