Ácido 2,4,5-trimetilbenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T2469-25G T2469-5G
TCIAT2469-25GEA 379 EUR
TCIAT2469-25G TCIAT2469-5G
Ácido 2,4,5-trimetilbenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,4,5-trimetilbenzoico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Número MDL: MFCD00075863
Núm. CAS: 528-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cc03026d9062f55c72dac3af2dbbd79805f2d6e&vid=4cc03026d9062f55c72dac3af2dbbd79805f2d6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C