Ácido 2,2-dimetilbutírico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2429-25ML D2429-500ML
TCIAD2429-25MLEA 17 EUR
TCIAD2429-25ML TCIAD2429-500ML
Ácido 2,2-dimetilbutírico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,2-dimetilbutírico
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 186°C
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 0,9449 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00004200
Núm. CAS: 595-37-9
EINECS: 209-865-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73949364a575286f063eb7f029fb91a7b6df9dc5&vid=73949364a575286f063eb7f029fb91a7b6df9dc5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %