Ácido 1-naftilacético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Planofix, 1-Naphthaleneacetic acid
N0005-25G N0005-500G
TCIAN0005-25GEA 16 EUR
TCIAN0005-25G TCIAN0005-500G
Ácido 1-naftilacético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 1-naftilacético
Formula: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186.21 g/mol
Pto. Ebullición: 352
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004046
Núm. CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Índice Merck: 14,06371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a19ce715825eddc954d91493a8ac53e48236b24&vid=2a19ce715825eddc954d91493a8ac53e48236b24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 135.0 deg-C