(±)-Ácido hidratropico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (±)-Ácido 2-fenilpropionico
P0699-25G P0699-5G
TCIAP0699-25GEA 79 EUR
TCIAP0699-25G TCIAP0699-5G
(±)-Ácido hidratropico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-Ácido hidratropico
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 267°C
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 148°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002650
Núm. CAS: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e28dca0468a2143776c33113b9a8014cbc1487ce&vid=e28dca0468a2143776c33113b9a8014cbc1487ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %