Ácido 4-pentenoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0645-25ML P0645-100ML
TCIAP0645-25MLEA 48 EUR
TCIAP0645-25ML TCIAP0645-100ML
Ácido 4-pentenoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-pentenoico
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 182°C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004408
Núm. CAS: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cac82daf62f92cc6ac982ba5c959e9a499a87c0a&vid=cac82daf62f92cc6ac982ba5c959e9a499a87c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %