Ácido indol-2-carboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
I0332-25G I0332-5G
TCIAI0332-25GEA 65 EUR
TCIAI0332-25G TCIAI0332-5G
Ácido indol-2-carboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido indol-2-carboxilico
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. de fusión: 203…206 °C
Número MDL: MFCD00005611
Núm. CAS: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc376222c44735ba68dab0a541954477ce06f291&vid=bc376222c44735ba68dab0a541954477ce06f291&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency