Butirato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
S0519-100G S0519-25G
TCIAS0519-100GEA 33 EUR
TCIAS0519-100G TCIAS0519-25G
Butirato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Butirato de sodio
Formula: C₄H₇NaO₂
MW: 110.09 g/mol
Pto. de fusión: 253°C
Número MDL: MFCD00002816
Núm. CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97ba298b6e63d714d5742bfa5e381697df0641b1&vid=97ba298b6e63d714d5742bfa5e381697df0641b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %