Potasio sorbato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E,E)-Hexa-2,4-dienoato de potasio
S0057-25G S0057-500G
TCIAS0057-25GEA 16 EUR
TCIAS0057-25G TCIAS0057-500G
Potasio sorbato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Potasio sorbato
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
MW: 150,22 g/mol
Pto. de fusión: 270 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016546
Núm. CAS: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Índice Merck: 14,07671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76ba039900dd4825054e19c4290f3c8f545693ef&vid=76ba039900dd4825054e19c4290f3c8f545693ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency