Oleato de sodio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Sodio oleato
O0057-25G
O0057-500G
O0057-100G
TCIAO0057-25GEA
18
EUR
TCIAO0057-25G
TCIAO0057-500G
TCIAO0057-100G
Oleato de sodio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Oleato de sodio
Formula:
C₁₈H₃₃NaO₂ MW: 304.45 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00004438 Núm. CAS: 143-19-1 EINECS: 205-591-0 Índice Merck: 14,06828 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % (calcd.on dried substance) |
Drying loss | max. 3.0 % |
Fatty acid composition | min. 85.0 % (oleic acid) |