Cobre (II) acetato monohidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diacetato de cobre monohidrato
C2346-25G C2346-500G
TCIAC2346-25GEA 16 EUR
TCIAC2346-25G TCIAC2346-500G
Cobre (II) acetato monohidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Cobre (II) acetato monohidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199.65 g/mol
Pto. de fusión: 115°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149570
Núm. CAS: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02651
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2709a2f2226e2f3bf6631b08208655641291e01&vid=c2709a2f2226e2f3bf6631b08208655641291e01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %