Cobre (I) acetato ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1540-25G A1540-5G
TCIAA1540-25GEA 303 EUR
TCIAA1540-25G TCIAA1540-5G
Cobre (I) acetato ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Cobre (I) acetato
Formula: C₂H₃CuO₂
Pto. de fusión: 250 °C
Número MDL: MFCD00058908
Núm. CAS: 598-54-9
EINECS: 209-938-7
Índice Merck: 14,02658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d58cd7e61ee13787425a23ea52b5bdb8bdb7af1&vid=7d58cd7e61ee13787425a23ea52b5bdb8bdb7af1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 93.0 %