Ácido 4-aminobutírico ≥99.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI

A0282-25G A0282-500G A0282-100G
TCIAA0282-25GEA 17 EUR
TCIAA0282-25G TCIAA0282-500G TCIAA0282-100G
Ácido 4-aminobutírico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-aminobutírico
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 202 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008226
Núm. CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Índice Merck: 14,00430
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ed10fbfb285efa2f0e0517a13ab3442baf4bbaa&vid=1ed10fbfb285efa2f0e0517a13ab3442baf4bbaa&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR