DL-Histidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, H-DL-His-OH
H0148-25G H0148-1G
TCIAH0148-25GEA 73 EUR
TCIAH0148-25G TCIAH0148-1G
DL-Histidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-Histidina
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Pto. de fusión: 273
Número MDL: MFCD00005208
Núm. CAS: 4998-57-6
EINECS: 225-660-9
Índice Merck: 14,04720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b93ca50c40018ac16f73f7c383da37e74c7cd34&vid=4b93ca50c40018ac16f73f7c383da37e74c7cd34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency