Ácido 3-metoxiantranilico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-amino-3-metoxibenzoico
A1378-25G
A1378-5G
TCIAA1378-25GEA
258
EUR
TCIAA1378-25G
TCIAA1378-5G
Ácido 3-metoxiantranilico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-metoxiantranilico
Formula:
C₈H₉NO₃ MW: 167,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075178 Núm. CAS: 3177-80-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 169.0 to 173.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |