Ácido N-fenilantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD0873-25GEA 25 EUR
TCIAD0873-25G
Ácido N-fenilantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido N-fenilantranilico
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Pto. de fusión: 182…185 °C
Número MDL: MFCD00002421
Núm. CAS: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
Índice Merck: 12,07427
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/79/28975979.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 189.0 deg-C