Ácido 4-nitrosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
N0256-25G N0256-5G
TCIAN0256-25GEA 439 EUR
TCIAN0256-25G TCIAN0256-5G
Ácido 4-nitrosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-nitrosalicílico
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Número MDL: MFCD00071505
Núm. CAS: 619-19-2
EINECS: 210-584-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27d423f49727d1cbb75bafc6ee5bb260afafbe40&vid=27d423f49727d1cbb75bafc6ee5bb260afafbe40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %