Ácido (4-hidroxi-3-nitrofenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1362-1G H1362-5G
TCIAH1362-1GEA 38 EUR
TCIAH1362-1G TCIAH1362-5G
Ácido (4-hidroxi-3-nitrofenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (4-hidroxi-3-nitrofenil)acético
Formula: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
Pto. de fusión: 149…150 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00007122
Núm. CAS: 10463-20-4
EINECS: 233-948-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84982fe01b455e2e29ace370a79a662c9db38e29&vid=84982fe01b455e2e29ace370a79a662c9db38e29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C