Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0524-1G H0524-5G
TCIAH0524-1GEA 54 EUR
TCIAH0524-1G TCIAH0524-5G
Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL: MFCD00004391
Núm. CAS: 537-73-5
EINECS: 208-676-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b6f58bdd7490d89c3ab430f4ace1d7a3bdb514&vid=11b6f58bdd7490d89c3ab430f4ace1d7a3bdb514&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency