Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propionico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ácido 3,4-dimetoxihidrocinamico
D1953-10G D1953-25G
TCIAD1953-10GEA 42 EUR
TCIAD1953-10G TCIAD1953-25G
Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propionico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propionico
Formula: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Pto. Ebullición: 344 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 102 °C
Número MDL: MFCD00002774
Núm. CAS: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8afd1d24d6090c32dedcc2980ce90396d1ef3312&vid=8afd1d24d6090c32dedcc2980ce90396d1ef3312&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity