Ácido 2,3,4-trimetoxicinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)acrylic acid
T2016-25G T2016-5G
TCIAT2016-25GEA 179 EUR
TCIAT2016-25G TCIAT2016-5G
Ácido 2,3,4-trimetoxicinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,3,4-trimetoxicinámico
Formula: C₁₂H₁₄O₅
MW: 238,24 g/mol
Pto. Ebullición: 367 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 174…176 °C
Número MDL: MFCD00014376
Núm. CAS: 33130-03-9
EINECS: 251-388-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8d2071053437bd8d9b51e29608182395ada21d8&vid=f8d2071053437bd8d9b51e29608182395ada21d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C