Ácido 4-hidroxi-o-toluico ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid, 4-Hydroxy-o-toluic acid

H1311-25G H1311-5G
TCIAH1311-25GEA 153 EUR
TCIAH1311-25G TCIAH1311-5G
Ácido 4-hidroxi-o-toluico ≥98.0% (por GC)
Ácido 4-hidroxi-o-toluico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Número MDL: MFCD02182261
Núm. CAS: 578-39-2
EINECS: 209-422-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR