Ácido glicolico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
G0196-25G G0196-500G G0196-100G
TCIAG0196-25GEA 22 EUR
TCIAG0196-25G TCIAG0196-500G TCIAG0196-100G
Ácido glicolico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79…80 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004312
Núm. CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,04498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2df1ce14fa0b6b5ccf044ea02560ac0f90a0a1ad&vid=2df1ce14fa0b6b5ccf044ea02560ac0f90a0a1ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency