Ácido (2-hidroxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxyphenylacetic acid
H0340-25G H0340-5G
TCIAH0340-25GEA 47 EUR
TCIAH0340-25G TCIAH0340-5G
Ácido (2-hidroxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (2-hidroxifenil)acético
Formula: (C₆H₄OH)CH₂COOH
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 328 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 145…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004323
Núm. CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa3221b6c4e160d2fbb369eb6ece55ce807d6f58&vid=fa3221b6c4e160d2fbb369eb6ece55ce807d6f58&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency