Ácido 3,4-dihidroxicinámico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
C0002-25G C0002-5G
TCIAC0002-25GEA 72 EUR
TCIAC0002-25G TCIAC0002-5G
Ácido 3,4-dihidroxicinámico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3,4-dihidroxicinámico
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Pto. Ebullición: 366 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 234…237 °C
Número MDL: MFCD00004392
Núm. CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Índice Merck: 14,01635
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd3f726f6494f95d297c649a33ebd58fe97ebfcb&vid=fd3f726f6494f95d297c649a33ebd58fe97ebfcb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity