Fenolftaleína ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
P0094-25G P0094-500G
TCIAP0094-25GEA 16 EUR
TCIAP0094-25G TCIAP0094-500G
Fenolftaleína ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fenolftaleína
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Pto. de fusión: 262°C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005913
Núm. CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
IR: 01-2119498295-24
Índice Merck: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fdca9fd7fb790d5fed2f4aa5c40bef267f64fbb&vid=5fdca9fd7fb790d5fed2f4aa5c40bef267f64fbb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot EtOH (95vol%) clear and transparency
Transition interval (pH) (colorless)7.8 to 10.0 (ponoeau)