Ácido 3-mercaptopropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0061-25G M0061-500G M0061-100G
TCIAM0061-25GEA 16 EUR
TCIAM0061-25G TCIAM0061-500G TCIAM0061-100G
Ácido 3-mercaptopropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-mercaptopropionico
Formula: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: 17…19 °C
Densidad: 1,2199 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004897
Núm. CAS: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79fa32142f954b7207a231f515b8143c13e97b3e&vid=79fa32142f954b7207a231f515b8143c13e97b3e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %