Ácido (±)-2-mercaptopropionico ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Mercaptopropionic acid
M0060-25G M0060-500G M0060-100G
TCIAM0060-25GEA 19 EUR
TCIAM0060-25G TCIAM0060-500G TCIAM0060-100G
Ácido (±)-2-mercaptopropionico ≥97.0% (por GC)
Ácido (±)-2-mercaptopropionico
Formula: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: 10…14 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00004862
Núm. CAS: 79-42-5
EINECS: 201-206-5
UN: 2936
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,09340
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=412041467ab091349952cd803d25dff5fe92ef74&vid=412041467ab091349952cd803d25dff5fe92ef74&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %