Ácido sebácico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
S0022-25G S0022-500G
TCIAS0022-25GEA 17 EUR
TCIAS0022-25G TCIAS0022-500G
Ácido sebácico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido sebácico
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Pto. Ebullición: 374 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 127…131 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004440
Núm. CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
IR: 01-2119519212-52
Índice Merck: 14,08415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e845d41668215b673f8feb5d7dcff16c5f8047&vid=45e845d41668215b673f8feb5d7dcff16c5f8047&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C