Ácido ftálico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pathalic acid
P0287-25G P0287-500G
TCIAP0287-25GEA 17 EUR
TCIAP0287-25G TCIAP0287-500G
Ácido ftálico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido ftálico
Formula: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Pto. Ebullición: 315 - 317 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210°C
Densidad: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002467
Núm. CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Índice Merck: 14,07371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a30f28c7f61a21e76cbf115cadbdc7541533aa&vid=70a30f28c7f61a21e76cbf115cadbdc7541533aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency