Ácido maleico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0006-25G M0006-500G
TCIAM0006-25GEA 17 EUR
TCIAM0006-25G TCIAM0006-500G
Ácido maleico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido maleico
Formula: C₄H₄O₄
Pto. Ebullición: 256 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131°C
Densidad: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063177
Núm. CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,05703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ea35067ba14d1258c4b279c2a1a5bd3ae0ee158&vid=7ea35067ba14d1258c4b279c2a1a5bd3ae0ee158&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water transparency