Ácido piridina-2,3-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Quinolinic acid
P0550-25G P0550-500G
TCIAP0550-25GEA 16 EUR
TCIAP0550-25G TCIAP0550-500G
Ácido piridina-2,3-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido piridina-2,3-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 188°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006295
Núm. CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Índice Merck: 14,08073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28154c57b3f69e1ac53dace1c29cf81601da74d1&vid=28154c57b3f69e1ac53dace1c29cf81601da74d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency