Potasio hidrogenoftalato ≥99.8% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hidrogenoftalato de potasio
P0309-25G P0309-500G
TCIAP0309-25GEA 16 EUR
TCIAP0309-25G TCIAP0309-500G
Potasio hidrogenoftalato ≥99.8% (by titrimetric analysis)
Potasio hidrogenoftalato
Formula: HOOCC₆H₄COOK
Pto. de fusión: 295…300 °C
Densidad: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013070
Núm. CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Índice Merck: 14,07612
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33dc082c9c7caaa1309254cdff228673bfd03d23&vid=33dc082c9c7caaa1309254cdff228673bfd03d23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%
Purity (Neutralization titration) 99.8 to 100.2 %
Solubility in Water almost transparency