Anhídrido piridina-2,3-dicarboxilico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Pyridinedicarboxylicanhydride, 2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride, Quinolinic anhydride
P1222-25G P1222-5G
TCIAP1222-25GEA 128 EUR
TCIAP1222-25G TCIAP1222-5G
Anhídrido piridina-2,3-dicarboxilico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Anhídrido piridina-2,3-dicarboxilico
Formula: C₇H₃NO₃
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 146 °C
Número MDL: MFCD00005915
Núm. CAS: 699-98-9
EINECS: 211-834-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23a189d62b2d8ae05940fd3e15065f175edef921&vid=23a189d62b2d8ae05940fd3e15065f175edef921&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %
Melting point 135.0 to 140.0 deg-C