Salicilato de fenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
S0017-25G S0017-500G
TCIAS0017-25GEA 16 EUR
TCIAS0017-25G TCIAS0017-500G
Salicilato de fenilo ≥98.0% (por GC)
Salicilato de fenilo
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de fusión: 41…43 °C
Densidad: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002213
Núm. CAS: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,07310
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d190f2c627160ab825dd3186ff7725875aa0ee48&vid=d190f2c627160ab825dd3186ff7725875aa0ee48&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency