Ftalato de difenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0305-25G P0305-500G
TCIAP0305-25GEA 21 EUR
TCIAP0305-25G TCIAP0305-500G
Ftalato de difenilo ≥98.0% (por GC)
Ftalato de difenilo
Formula: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Pto. Ebullición: 257°C
Pto. de fusión: 74…76 °C
Densidad: 1,313 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003038
Núm. CAS: 84-62-8
EINECS: 201-546-4
Índice Merck: 14,07306
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58c74c4b69ec616b54d360eb0d513754fdf7e943&vid=58c74c4b69ec616b54d360eb0d513754fdf7e943&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency