1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1376-25G C1376-5G
TCIAC1376-25GEA 453 EUR
TCIAC1376-25G TCIAC1376-5G
1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol
Formula: C₇H₆N₄S
Pto. de fusión: 105…106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005289
Núm. CAS: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa0c85d130a0fdc76f646a2c8292728ce34fa8dd&vid=fa0c85d130a0fdc76f646a2c8292728ce34fa8dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 97.0 to 106.0 deg-C