Tioacetamida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethanethioamide
T0187-25G T0187-500G T0187-100G
TCIAT0187-25GEA 20 EUR
TCIAT0187-25G TCIAT0187-500G TCIAT0187-100G
Tioacetamida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tioacetamida
Formula: CH₃CSNH₂
MW: 75.13 g/mol
Número MDL: MFCD00008070
Núm. CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Índice Merck: 14,09319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dc87ed5e7383129d8274be2d7724e27cffe71f5&vid=8dc87ed5e7383129d8274be2d7724e27cffe71f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency